2-Bromo-4-methylthiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2600-1G OR2600-5G
APOSOR2600-1GEA 22 EUR
APOSOR2600-1G APOSOR2600-5G
2-Bromo-4-methylthiazole
2-Bromo-4-methylthiazole
Formule: C₄H₄BrNS
MW: 178.05 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660130
CAS nummer: 7238-61-1