2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 67.2 EUR
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₉ClO₂S
Kookpunt: 120…125 °C
Smeltpunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024875
CAS nummer: 19040-62-1
UN: 3261
ADR: 8,III