3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 77.5 EUR
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
Smeltpunt: 129…131 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173769
CAS nummer: 1198-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable