5-Methylbenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 29.2 EUR
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene
5-Methylbenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₈S
Kookpunt: 71…73 °C/0,6mmHg
Smeltpunt: 32…37 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052509
CAS nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2