5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 132 EUR
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formule: C₁₀H₆ClNS
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052508
CAS nummer: 23799-60-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III