5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR26012-1G OR26012-250MG
APOSOR26012-1GEA 0 EUR
APOSOR26012-1G APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052308
CAS nummer: 17266-30-7