ω-Bromo-4-phenylacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
OR26026-100G OR26026-25G
APOSOR26026-100GEA 0 EUR
APOSOR26026-100G APOSOR26026-25G
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000202
CAS nummer: 135-73-9
UN: 3261
ADR: 8,II