2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26031-1G OR26031-5G
APOSOR26031-1GEA 70.1 EUR
APOSOR26031-1G APOSOR26031-5G
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₁H₈Cl₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052305
CAS nummer: 156801-47-7
UN: 3261
ADR: 8,III