Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26128-100G OR26128-25G OR26128-5G
APOSOR26128-100GEA 80.4 EUR
APOSOR26128-100G APOSOR26128-25G APOSOR26128-5G
Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formule: C₁₁H₇NO
Smeltpunt: 173…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009748
CAS nummer: 130-00-7
EINECS: 204-973-4