2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 22 EUR
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
Smeltpunt: 122…123 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03095364
CAS nummer: 579476-63-4