4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26180-1G OR26180-250MG
APOSOR26180-1GEA 150 EUR
APOSOR26180-1G APOSOR26180-250MG
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₁₀H₁₀N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03945742
CAS nummer: 91813-63-7