2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 368 EUR
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.2 g/mol
Smeltpunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100119
CAS nummer: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6