5-Quinolineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 51.2 EUR
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095058
CAS nummer: 355386-94-6