6-Quinolineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinolin-6-ylboronic acid, Quinoline-6-boronic acid
OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 22 EUR
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Smeltpunt: 106…109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03093100
CAS nummer: 376581-24-7