α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26233-10G OR26233-100G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 22 EUR
APOSOR26233-10G APOSOR26233-100G APOSOR26233-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Formule: C₈H₈Br₂
Smeltpunt: 74…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000178
CAS nummer: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable