2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26241-100G OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA 43.8 EUR
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Formule: C₄H₇N₅
Smeltpunt: 274…276 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023192
CAS nummer: 542-02-9