3-Ethynylaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
OR2625-25G
OR2625-5G
OR2625-100G
APOSOR2625-25GEA
30.8
EUR
APOSOR2625-25G
APOSOR2625-5G
APOSOR2625-100G
3-Ethynylaniline 99%
3-Ethynylaniline
Formule:
C₈H₇N Kookpunt: 92…93 °C/2mmHg Dichtheid: 1,12 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 59 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00014779 CAS nummer: 54060-30-9 UN: 1993 ADR: 3,III |