1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 117 EUR
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 84…85 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101211
CAS nummer: 36929-66-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III