2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 577 EUR
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Formule: C₈H₁₇Cl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101612
CAS nummer: 6111-88-2