(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2628-1G OR2628-5G
APOSOR2628-1GEA 172 EUR
APOSOR2628-1G APOSOR2628-5G
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750531
CAS nummer: 352707-76-7