Cyclooctane-1,5-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26280-1G OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA 729 EUR
APOSOR26280-1G APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Formule: C₈H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101719
CAS nummer: 1489-74-3