1,3-Adamantanediol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 87.6 EUR
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Smeltpunt: 260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154013
CAS nummer: 5001-18-3