4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26402-1G OR26402-5G
APOSOR26402-1GEA 145 EUR
APOSOR26402-1G APOSOR26402-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00017251
CAS nummer: 943-88-4