3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)methanol, 2-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 24.9 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016869
CAS nummer: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8