3-Chloro-p-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-chloroanisole, 3-Chloro-4-anisidine
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 70.1 EUR
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Chloro-p-anisidine 98%
3-Chloro-p-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Kookpunt: 253
Smeltpunt: 50…55 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007771
CAS nummer: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN: 2233
ADR: 6.1 III