2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 22 EUR
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
Smeltpunt: 170…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466261
CAS nummer: 6280-89-3