3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
OR2649-100G OR2649-25G OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA 433 EUR
APOSOR2649-100G APOSOR2649-25G APOSOR2649-5G
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 80…86 °C/0,75mmHg
Smeltpunt: 38…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673254
CAS nummer: 7716-66-7