4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 71.6 EUR
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₃
Smeltpunt: 113…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795657
CAS nummer: 461699-81-0