2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26560-1G OR26560-250MG
APOSOR26560-1GEA 70.1 EUR
APOSOR26560-1G APOSOR26560-250MG
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₉NO₄
Smeltpunt: 62…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041845
CAS nummer: 5255-75-4