N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26561-1G OR26561-5G OR26561-10G
APOSOR26561-1GEA 263 EUR
APOSOR26561-1G APOSOR26561-5G APOSOR26561-10G
N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide 95%
N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide
Formule: C₂H₉IN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179313
CAS nummer: 33398-79-7