2-Chloor-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 54.1 EUR
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Chloor-6-nitroaniline 97%
2-Chloor-6-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Kookpunt: 80 °C/1mmHg
Smeltpunt: 72…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179568
CAS nummer: 769-11-9
UN: 2237
ADR: 6.1 III