5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26572-25G OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA 80.4 EUR
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Formule: C7H8N2O3
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179573
CAS nummer: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4