4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(1-Hydroxybut-4-yl)anisole
OR2659-100G OR2659-10G OR2659-25G
APOSOR2659-100GEA 345 EUR
APOSOR2659-100G APOSOR2659-10G APOSOR2659-25G
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002972
CAS nummer: 52244-70-9