2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR2664-1G OR2664-5G
APOSOR2664-1GEA 64.3 EUR
APOSOR2664-1G APOSOR2664-5G
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669594
CAS nummer: 1012084-56-8