1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2666-1G OR2666-5G
APOSOR2666-1GEA 424 EUR
APOSOR2666-1G APOSOR2666-5G
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltpunt: 159…160 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00203537
CAS nummer: 51501-31-6