1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 68.7 EUR
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltpunt: 182…185 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00056021
CAS nummer: 62368-29-0