2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
OR2678-100G OR2678-25G
APOSOR2678-100GEA 26.3 EUR
APOSOR2678-100G APOSOR2678-25G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formule: C₆H₉NOS
Kookpunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005339
CAS nummer: 137-00-8