Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26790-5G OR26790-25G
APOSOR26790-5GEA 0 EUR
APOSOR26790-5G APOSOR26790-25G
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₃·HCl
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067544
CAS nummer: 3940-27-0