5-Bromonicotinoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26792-1G OR26792-5G
APOSOR26792-1GEA 70.1 EUR
APOSOR26792-1G APOSOR26792-5G
5-Bromonicotinoyl chloride
5-Bromonicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173853
CAS nummer: 39620-02-5
UN: 3261
ADR: 8,II