Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 461 EUR
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174276
CAS nummer: 113053-50-2