5-Chloroanthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 24.9 EUR
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
5-Chloroanthranilic acid 98%
5-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007838
CAS nummer: 635-21-2
EINECS: 211-230-8