3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA 55.5 EUR
APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170.16 g/mol
Kookpunt: 94…95 °C/0.1mmHg
Dichtheid: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001333
CAS nummer: 5231-87-8