2-Bromobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 51.2 EUR
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
2-Bromobenzoyl chloride
2-Bromobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄BrClO
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 44477 °C
Dichtheid: 1,679 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000655
CAS nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II