2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26842-1G OR26842-250MG OR26842-500MG
APOSOR26842-1GEA 172 EUR
APOSOR26842-1G APOSOR26842-250MG APOSOR26842-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128244
CAS nummer: 5542-60-9