Methyl-2-bromobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26843-100G OR26843-500G
APOSOR26843-100GEA 0 EUR
APOSOR26843-100G APOSOR26843-500G
Methyl-2-bromobenzoate 98%
Methyl-2-bromobenzoate
Formule: C₈H₇BrO₂
Kookpunt: 252 °C
Dichtheid: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016328
CAS nummer: 610-94-6