2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 90.6 EUR
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₄Br₂ClN
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051750
CAS nummer: 874-17-9