3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 24.9 EUR
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Smeltpunt: 123…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221716
CAS nummer: 4198-90-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III