3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 146 EUR
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Kookpunt: 155…158 °C
Dichtheid: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037150
CAS nummer: 2892-62-8