2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
OR2687-1G OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA 22 EUR
APOSOR2687-1G APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Smeltpunt: 102…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941301
CAS nummer: 69999-16-2