2-(4-Chlorophenyl)indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 35.1 EUR
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorophenyl)indole
2-(4-Chlorophenyl)indole
Formule: C₁₄H₁₀ClN
Smeltpunt: 205…207 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047159
CAS nummer: 1211-35-4